Imprimer
3-(Trifluorométhoxy)phénol ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α,α,α-Trifluoro-3-hydroxyanisole
B20196.03 B20196.06
B20196.03EA 37.4 EUR
B20196.03 B20196.06
3-(Trifluorométhoxy)phénol ≥98%
3-(Trifluorométhoxy)phénol
Purity: 98% CAS No.: 827-99-6 Molecular Formula: C7H5F3O2 Formula Weight: 178.11 Flash Point: 84°(183°F) Refractive Index: 1.4460 Boiling Point: 68-69°/12mm Beilstein Reference: 1868036 MDL No.: MFCD00040987
Formule: C₇H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 68…69 °C (12 mmHg)
Densité: 1,379
Point éclair: 84 °C (183 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040987
Numéro CAS: 827-99-6