4-Amino-3-fluorophénol 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
Purity: 96%
CAS No.: 399-95-1
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 137-140°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00077452
Formule:
C₆H₆FNO Point de fusion: 137…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00077452 Numéro CAS: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 UN: 3077 ADR: 9,III |