4-(Trifluorométhoxy)aniline ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 461-82-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 81°(178°F)
Refractive Index: 1.4630
Odour: Characteristic
Boiling Point: 73-75°/10mm
Beilstein Reference: 2090209
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041314
Formule:
C₇H₆F₃NO Point d'ébullition: 73…75 °C (10 mmHg) Densité: 1,310 Point éclair: 81 °C (178 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041314 Numéro CAS: 461-82-5 EINECS: 207-317-5 UN: 2810 ADR: 6.1,II |