Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)aniline 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
297640025 297640250
ACRO297640025EA 39.2 EUR
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluorométhoxy)aniline 99%
4-(Trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₆F₃NO
Point d'ébullition: 83…85 °C (15 mmHg)
Densité: 1,31 g/cm³
Point éclair: 80 °C
Numéro MDL: MFCD00041314
Numéro CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
UN: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %