4-(Difluorométhoxy)aniline ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97%
CAS No.: 22236-10-8
Molecular Formula: C7H7F2NO
Formula Weight: 159.14
Flash Point:
Formule:
C₇H₇F₂NO Point d'ébullition: 231 °C Densité: 1,286 Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00085005 Numéro CAS: 22236-10-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |