Isothiocyanate de 3-fluorophényle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 97+%
CAS No.: 404-72-8
Molecular Formula: C7H4FNS
Formula Weight: 153.18
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.6200
Odour: Pungent
Boiling Point: 227°
Beilstein Reference: 2081172
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00004804
Formule:
C₇H₄FNS Point d'ébullition: 227 °C Densité: 1,270 Point éclair: 85 °C (185 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004804 Numéro CAS: 404-72-8 EINECS: 206-967-7 UN: 2922 ADR: 8,III |