Isothiocyanate de 2,4-difluorophényle 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
1,3-Difluoro-4-isothiocyanatobenzène
Purity: 96%
CAS No.: 141106-52-7
Molecular Formula: C7H3F2NS
Formula Weight: 171.17
Flash Point: 92°(197°F)
Refractive Index: 1.5950
Boiling Point: 98-99°/30mm
Beilstein Reference: 6919744
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041044
Formule:
C₇H₃F₂NS Poids moléculaire: 171.17 g/mol Point d'ébullition: 98…99 °C (30 mmHg) Densité: 1.349 Point éclair: 92 °C (197 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041044 Numéro CAS: 141106-52-7 EINECS: 624-035-1 |