Isocyanate de 4-fluorophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
Purity: 98+%
CAS No.: 1195-45-5
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 52°(125°F)
Refractive Index: 1.5140
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 55-56°/8mm
Beilstein Reference: 471609
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00002023
Formule:
C₇H₄FNO Point d'ébullition: 55…56 °C (8 mmHg) Densité: 1,210 Point éclair: 52 °C (125 °F) Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002023 Numéro CAS: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |