Isocyanate de 4-fluorophényle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₇H₄FNO Point d'ébullition: 42…47 °C (1 mmHg) Densité: 1,206 g/cm³ Point éclair: 60 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00002023 Numéro CAS: 1195-45-5 EINECS: 214-799-0 UN: 3080 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |