Isocyanate de 2,4-difluorophényle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2,4-Difluorophenylisocyanate
Purity: 98+%
CAS No.: 59025-55-7
Molecular Formula: C7H3F2NO
Formula Weight: 155.11
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.4920
Boiling Point: 64-66°/10mm
Beilstein Reference: 2831577
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001997
Formule:
C₇H₃F₂NO Point d'ébullition: 64…66 °C (10 mmHg) Densité: 1,310 Point éclair: 50 °C (122 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001997 Numéro CAS: 59025-55-7 UN: 3080 ADR: 6.1,II |