Imprimer
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26175.03 H26175.06
H26175.03EA 38 EUR
H26175.03 H26175.06
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque ≥97%
Acide 2-fluoro-5-iodobenzoïque
Purity: 97% CAS No.: 124700-41-0 Molecular Formula: C7H4FIO2 Formula Weight: 266.01 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD03094517
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 162…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094517
Numéro CAS: 124700-41-0