3-((Trifluoromethyl)thio)benzoic acid ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 946-65-6
Molecular Formula: C8H5F3O2S
Formula Weight: 222.18
Melting Point: 71-74°
MDL No.: MFCD00236337
Formule:
C₈H₅F₃O₂S Point de fusion: 71…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00236337 Numéro CAS: 946-65-6 |