Imprimer
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque 95%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26134.MD H26134.03
H26134.MDEA 52.8 EUR
H26134.MD H26134.03
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque 95%
Acide 2,6-difluoro-4-hydroxybenzoïque
Purity: 95% CAS No.: 214917-68-7 Molecular Formula: C7H4F2O3 Formula Weight: 174.10 Melting Point: 170-171° dec. MDL No.: MFCD03094500
Formule: C₇H₄F₂O₃
Poids moléculaire: 174.1 g/mol
Point de fusion: 170…171 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094500
Numéro CAS: 214917-68-7
EINECS: None