Imprimer
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26168.03 H26168.06
H26168.03EA 23.9 EUR
H26168.03 H26168.06
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque ≥98%
Acide 3-fluoro-4-nitrobenzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 403-21-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 173-176° MDL No.: MFCD01862092
Formule: C₇H₄FNO₄
Point de fusion: 173…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01862092
Numéro CAS: 403-21-4