4-Nitrobenzoate de méthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
4-Nitrobenzoic acid emthyl ester, Methyl 4-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Formule:
C₈H₇NO₄ Point de fusion: 95…97 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007350 Numéro CAS: 619-50-1 EINECS: 210-599-2 |