4-Fluorobenzoate de méthyle ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Methyl 4-fluorobenzoate, 4-Fluorobenzoic acid emthyl ester
Purity: 97%
CAS No.: 403-33-8
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 77°(170°F)
Refractive Index: 1.4950
Odour: Aromatic
Boiling Point: 195-197°
Beilstein Reference: 2085925
MDL No.: MFCD00017959
Formule:
C₈H₇FO₂ Poids moléculaire: 154.14 g/mol Point d'ébullition: 195…197 °C Densité: 1.192 Point éclair: 77 °C (170 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017959 Numéro CAS: 403-33-8 EINECS: 206-956-7 |