2-Fluorobenzoate de méthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 394-35-4
Molecular Formula: C8H7FO2
Formula Weight: 154.14
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5030
Odour: Aromatic
Boiling Point: 109-110°/35mm
Beilstein Reference: 1862493
MDL No.: MFCD00017913
Formule:
C₈H₇FO₂ Point d'ébullition: 109…110 °C (35 mmHg) Densité: 1,210 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017913 Numéro CAS: 394-35-4 EINECS: 206-894-0 |