Chlorure de 4-(trifluorométhoxy)benzoyle 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-carbonyl chloride
Formule:
C₈H₄ClF₃O₂ Point d'ébullition: 55…56 °C (2 mmHg) Densité: 1,42 g/cm³ Point éclair: 32 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00052329 Numéro CAS: 36823-88-8 UN: 2920 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to pink Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4710 to 1.4730 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |