Imprimer
Chlorure de pentafluorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A12420.06 A12420.14 A12420.22
A12420.06EA 75 EUR
A12420.06 A12420.14 A12420.22
Chlorure de pentafluorobenzoyle ≥98%
Chlorure de pentafluorobenzoyle
Purity: 98% CAS No.: 2251-50-5 Molecular Formula: C7ClF5O Formula Weight: 230.52 Refractive Index: 1.4535 Boiling Point: 158-159° UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00000657
Formule: C₇ClF₅O
Point d'ébullition: 158…159 °C
Densité: 1,668
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000657
Numéro CAS: 2251-50-5
EINECS: 218-842-4
UN: 3265
ADR: 8,II