Chlorure de 4-fluorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
p-Fluorobenzoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 403-43-0
Molecular Formula: C7H4ClFO
Formula Weight: 158.56
Flash Point: 82°(179°F)
Refractive Index: 1.5320
Odour: Acidic
Melting Point: 10-12°
Boiling Point: 193°
Beilstein Reference: 386215
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000684
Formule:
C₇H₄ClFO Point d'ébullition: 193 °C Point de fusion: 10…12 °C Densité: 1,326 Point éclair: 82 °C (179 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000684 Numéro CAS: 403-43-0 EINECS: 206-961-4 UN: 3265 ADR: 8,II |