Imprimer
Chlorure de 4-fluorobenzoyle 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): p-Fluorobenzoyl chloride
152950250 152951000
ACRO152950250EA 54.5 EUR
ACRO152950250 ACRO152951000
Chlorure de 4-fluorobenzoyle 98%
Chlorure de 4-fluorobenzoyle
Formule: C₇H₄ClFO
Poids moléculaire: 158.56 g/mol
Point d'ébullition: 82 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 9
Densité: 1.34 g/cm³
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000684
Numéro CAS: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5299 to 1.5319 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %