Chlorure de 3,4-difluorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
3,4-difluorobenzoylchloride
Purity: 98%
CAS No.: 76903-88-3
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 78°(172°F)
Refractive Index: 1.5110
Boiling Point: 185-186°
Beilstein Reference: 4177619
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009930
Formule:
C₇H₃ClF₂O Poids moléculaire: 176.55 g/mol Point d'ébullition: 185…186 °C Densité: 1.402 Point éclair: 78 °C (172 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009930 Numéro CAS: 76903-88-3 EINECS: 278-570-7 UN: 3265 ADR: 8 II |