Chlorure de 2,5-difluorobenzoyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98%
CAS No.: 35730-09-7
Molecular Formula: C7H3ClF2O
Formula Weight: 176.55
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.5150
Boiling Point: 81-83°/14mm
Beilstein Reference: 2046666
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00009929
Formule:
C₇H₃ClF₂O Poids moléculaire: 176.55 g/mol Point d'ébullition: 81…83 °C (14 mmHg) Densité: 1.425 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009929 Numéro CAS: 35730-09-7 EINECS: 252-701-8 UN: 3265 ADR: 8 II |