4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 659-28-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 71°(159°F)
Refractive Index: 1.4580
Boiling Point: 93°/27mm
Beilstein Reference: 1949135
MDL No.: MFCD00041530
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 93 °C (27 mmHg) Densité: 1,331 Point éclair: 71 °C (159 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00041530 Numéro CAS: 659-28-9 EINECS: 211-531-4 |