Imprimer
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
293500100 293500010
ACRO293500100EA 158 EUR
ACRO293500100 ACRO293500010
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 99%
4-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde
Formule: C₈H₅F₃O₂
Point d'ébullition: 80 °C (16 mmHg)
Densité: 1,33 g/cm³
Point éclair: 70 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041530
Numéro CAS: 659-28-9
EINECS: 211-531-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %