Imprimer
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H26580.03 H26580.06
H26580.03EA 111 EUR
H26580.03 H26580.06
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde ≥97%
3-(Difluorométhoxy)benzaldéhyde
Purity: 97% CAS No.: 85684-61-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 MDL No.: MFCD00236222
Formule: C₈H₆F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236222
Numéro CAS: 85684-61-3
EINECS: None