2-(Trifluorométhoxy)benzaldéhyde 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 94651-33-9
Molecular Formula: C8H5F3O2
Formula Weight: 190.12
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4550
Boiling Point: 77°/20mm
Beilstein Reference: 6137162
MDL No.: MFCD00042405
Formule:
C₈H₅F₃O₂ Point d'ébullition: 77 °C (20 mmHg) Densité: 1,330 Point éclair: 67 °C (152 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00042405 Numéro CAS: 94651-33-9 |