Imprimer
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-(trifluorométhoxy)phénylborane
AC35973.10 359730010 359730050
MAYBAC35973.10EA 0 EUR
MAYBAC35973.10 ACRO359730010 ACRO359730050
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique 98%
Acide (4-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Poids moléculaire: 205.93 g/mol
Point de fusion: 123…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01074648
Numéro CAS: 139301-27-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %