Imprimer
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-(trifluorométhoxy)phénylborane
L19775.03 L19775.06
L19775.03EA 53.9 EUR
L19775.03 L19775.06
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique ≥98%
Acide (3-(trifluorométhoxy)phényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 179113-90-7 Molecular Formula: C7H6BF3O3 Formula Weight: 205.93 Melting Point: ca 80° Beilstein Reference: 7531456
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Poids moléculaire: 205.93 g/mol
Point de fusion: ∼ 80 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01320697
Numéro CAS: 179113-90-7