Acide (pentafluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 97%
CAS No.: 1582-24-7
Molecular Formula: C6H2BF5O2
Formula Weight: 211.88
Melting Point: 250-255°
Beilstein Reference: 3033960
Formule:
C₆H₂BF₅O₂ Point de fusion: 250…255 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01074663 Numéro CAS: 1582-24-7 |