Imprimer
Acide (4-fluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-4-fluorophénylborane
A15991.03 A15991.06 A15991.14
A15991.03EA 22.7 EUR
A15991.03 A15991.06 A15991.14
Acide (4-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (4-fluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 1765-93-1 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 260-265° Beilstein Reference: 2829653
Formule: C₆H₆BFO₂
Poids moléculaire: 139.92 g/mol
Point de fusion: 260…265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039136
Numéro CAS: 1765-93-1