Acide (4-fluorophényl)métaborique 97%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Dihydroxy-4-fluorophénylborane
Formule:
C₆H₆BFO₂ Poids moléculaire: 139.92 g/mol Point de fusion: 255…259 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00039136 Numéro CAS: 1765-93-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to yellow to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥96.0 % |