Imprimer
Acide (3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy-3-fluorophénylborane
B21247.03 B21247.06 B21247.14
B21247.03EA 31.2 EUR
B21247.03 B21247.06 B21247.14
Acide (3-fluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (3-fluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 768-35-4 Molecular Formula: C6H6BFO2 Formula Weight: 139.92 Melting Point: 212-215° Beilstein Reference: 3030632
Formule: C₆H₆BFO₂
Poids moléculaire: 139.92 g/mol
Point de fusion: 212…215 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00236042
Numéro CAS: 768-35-4