Imprimer
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (3,5-Difluorophenyl)metaboric acid, Dihydroxy(3,5-difluorophenyl)borane, 3,5-Difluorobenzeneboronic acid
L17425.03 L17425.06
L17425.03EA 39.2 EUR
L17425.03 L17425.06
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (3,5-difluorophényl)métaborique
Purity: 97+% CAS No.: 156545-07-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 6800882
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Poids moléculaire: 157.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318138
Numéro CAS: 156545-07-2