Imprimer
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Dihydroxy(3,4-difluorophényl)borane
B22799.03 B22799.06 B22799.14
B22799.03EA 16.7 EUR
B22799.03 B22799.06 B22799.14
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique ≥98%
Acide (3,4-difluorophényl)métaborique
Purity: 98% CAS No.: 168267-41-2 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 7369788
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Poids moléculaire: 157.91 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00807405
Numéro CAS: 168267-41-2