Imprimer

Acide (2-fluorophényl)métaborique 98%

Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): Dihydroxy-2-fluorophénylborane

AC35934.1 AC35934.10 359340010 359340050
MAYBAC35934.1EA 0 EUR
MAYBAC35934.1 MAYBAC35934.10 ACRO359340010 ACRO359340050
Acide (2-fluorophényl)métaborique 98%
Acide (2-fluorophényl)métaborique
Formule: C₆H₆BFO₂
Poids moléculaire: 139.92 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00674013
Numéro CAS: 1993-03-9

Commander maintenant

Résultats des tests de spécification

Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR