Acide (2,5-difluorophényl)métaborique 96%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Purity: 96%
CAS No.: 193353-34-3
Molecular Formula: C6H5BF2O2
Formula Weight: 157.91
Beilstein Reference: 8833254
MDL No.: MFCD01863171
Formule:
C₆H₅BF₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD01863171 Numéro CAS: 193353-34-3 |