Imprimer
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B23821.06 B23821.14
B23821.06EA 87.3 EUR
B23821.06 B23821.14
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4-difluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 144025-03-6 Molecular Formula: C6H5BF2O2 Formula Weight: 157.91 Melting Point: 247-250° Beilstein Reference: 8616257
Formule: C₆H₅BF₂O₂
Poids moléculaire: 157.91 g/mol
Point de fusion: 247…250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318998
Numéro CAS: 144025-03-6