Imprimer
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,4,6-Trifluorophenyl)metaboric acid, 2,4,6-Trifluorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,4,6-trifluorophenyl)borane
L19402.03 L19402.06
L19402.03EA 45.7 EUR
L19402.03 L19402.06
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique ≥97%
Acide (2,4,6-trifluorophényl)métaborique
Purity: 97% CAS No.: 182482-25-3 Molecular Formula: C6H4BF3O2 Formula Weight: 175.90 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 8549766
Formule: C₆H₄BF₃O₂
Poids moléculaire: 175.9 g/mol
Point de fusion: ∼ 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01863169
Numéro CAS: 182482-25-3