Potassium hydrogénophtalate ≥99.5% (par analyse titrimétrique) pour HPLC, Fluka™
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrogénophtalate de potassium
Formule:
HOOCC₆H₄COOK Poids moléculaire: 204.22 g/mol Point d'ébullition: 378 °C (1.013 hPa) Point de fusion: 295…300 °C Densité: 1.64 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Indice Merck: 13,07694 |
|
Résultats des tests de spécification
Assay | 99.5 - 100.5 % |
pH (10 %) | 3.5 - 5.0 |
Solution 20 g to 200 mL (H₂O) | complying |
Loss on drying (105°C) | Max. 0.5 % |
Absorbance 500 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 350 nm | Max. 0.02 |
Absorbance at 340 nm | Max. 0.03 |
Absorbance at 330 nm | Max. 0.05 |