Potassium hydrogénophtalate, Certipur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour alcalimétrie, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Hydrogénophtalate de potassium
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
- pH 4.0 (50 g/l, H₂O, 20 °C)
Merck have introduced into the range of Certipur® standards some packs with additional technology - Supelco® SmartTitrants that use an RFID tag to provide a seamless data transfer between the smart titrator and the RFID tag on the label of the bottle of titrant. It will ensure that all information needed for method execution, result calculation and documentation is transferred to the titrator equipped with this technology. MettlerToledo Compact and Excellence titrators include this technology. Please see ordering table below for packs with RFID tag.
Formule:
HOOCC₆H₄COOK Poids moléculaire: 204.22 g/mol Point de fusion: 295…300 °C Densité: 1.636 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Indice Merck: 13,07694 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 80 g/l (20 °C) |
Melting Point | 295 - 300 °C |
Molar Mass | 204.22 g/mol |
Bulk Density | 900 kg/m3 |
Density | 1.636 g/cm3 |
pH | 4.0 (50 g/l, H2O, 20 °C) |