Potassium hydrogénophtalate ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Synonyme(s):
Hydrogénophtalate de potassium
Purity: 99%
CAS No.: 877-24-7
Molecular Formula: C8H5KO4
Formula Weight: 204.23
Odour: Odourless
Melting Point: 297° dec.
Beilstein Reference: 3637128
Merck Reference: 14,7612
MDL No.: MFCD00013070
Formule:
HOOCC₆H₄COOK Poids moléculaire: 204.22 g/mol Point de fusion: 297 °C (déc.) Densité: 1.636 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Indice Merck: 13,07694 |