Potassium hydrogénophtalate 99.99% étalon acidimétrique
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
HOOCC₆H₄COOK Densité: 1,6362 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00013070 Numéro CAS: 877-24-7 EINECS: 212-889-4 Indice Merck: 13,07694 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals |
Infrared spectrum | Conforms |
Assay | 99.95 to 100.05 % |
pH | 3.8 to 4 (5 % at 20°C) |
Sulfate (SO4) | ≤60 ppm |
Chlorine compounds | ≤30 ppm (as Cl) |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Sodium (Na) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |