Acide téréphtalique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
Formule:
C₈H₆O₄ Poids moléculaire: 166.13 g/mol Point d'ébullition: 392 Densité: 1.472 g/cm³ (20 °C) Point éclair: 260 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002558 Numéro CAS: 100-21-0 EINECS: 202-830-0 Indice Merck: 12,09306 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | 15 mg/l (20 °C) (experimental) |
Melting Point | 402 °C (sublimed) |
Molar Mass | 166.13 g/mol |
Density | 1.51 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 496 °C |