Acide phtalique ≥99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Pathalic acid
Purity: 99%
CAS No.: 88-99-3
Molecular Formula: C8H6O4
Formula Weight: 166.13
Flash Point: 168°(334°F)
Odour: Odourless
Beilstein Reference: 608199
Merck Reference: 14,7371
MDL No.: MFCD00002467
Formule:
C₈H₆O₄ Poids moléculaire: 166.13 g/mol Point d'ébullition: 315…317 °C (1013 hPa) Point de fusion: 205 °C (déc.) Densité: 1.593 Point éclair: 168 °C (334 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002467 Numéro CAS: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Indice Merck: 12,07527 |