Imprimer
Acide phtalique ≥99.5% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Pathalic acid
41770.22 41770.36
41770.22EA 56.7 EUR
41770.22 41770.36
Acide phtalique ≥99.5% ACS
Acide phtalique
Purity: 99.5+% CAS No.: 88-99-3 Molecular Formula: C6H4(COOH)2 Formula Weight: 166.13 Flash Point: 168°(334°F) Physical Form: Crystalline powder Density: 1.593 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 205° dec. Beilstein Reference: 608199 Merck Reference: 14,7371 MDL No.: MFCD00002467
Formule: C₈H₆O₄
Poids moléculaire: 166.13 g/mol
Point d'ébullition: 315…317 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 205 °C (déc.)
Densité: 1.593
Point éclair: 168 °C (334 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002467
Numéro CAS: 88-99-3
EINECS: 201-873-2
Indice Merck: 14,7371