Acide phtalique 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Pathalic acid
Formule:
C₈H₆O₄ Poids moléculaire: 166.13 g/mol Point de fusion: 200…205 °C (déc.) Point éclair: 168 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002467 Numéro CAS: 88-99-3 EINECS: 201-873-2 Indice Merck: 12,07527 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 200 to 205 °C (Dec) |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤50 ppm |
Iron (Fe) | ≤50 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤10 ppm |