Imprimer
Thimerosal 97.0-101.0%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Sodium (éthylmercurithio)-2 benzoate, Sodium mercurothiolate, Merthiolat
118680050 118680250 118681000 118685000
ACRO118680050EA 173 EUR
ACRO118680050 ACRO118680250 ACRO118681000 ACRO118685000
Thimerosal 97.0-101.0%
Thimerosal
Formule: 2-(C₂H₅HgS)C₆H₄CO₂Na
Poids moléculaire: 404.82 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C (déc.)
Point éclair: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013062
Numéro CAS: 54-64-8
EINECS: 200-210-4
UN: 2025
ADR: 6.1 II
Indice Merck: 12,09451
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=621fb9ecf6f0ee8129acf49c938a6167645828da&vid=a4d9481c20c7c69ffe3a642fbe6cae8c3dfb117f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Assay 97.0 to 101.0 % (On dried substance)
Loss on drying ≤0.5 % (vacuum/P2O5)
Additional info ion mercuric: ≤ 0.7%
pH 6 to 8 (1 % solution)