Imprimer
Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
B25706.03 B25706.06 B25706.14
B25706.03EA 50.8 EUR
B25706.03 B25706.06 B25706.14
Acide 4-(méthylthio)benzoïque ≥97%
Acide 4-(méthylthio)benzoïque
Purity: 97% CAS No.: 13205-48-6 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 193-196° Beilstein Reference: 2082809
Formule: C₈H₈O₂S
Point de fusion: 193…196 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002555
Numéro CAS: 13205-48-6
EINECS: 236-171-5