Imprimer
Acide 2-(méthylthio)benzoïque ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A10379.14 A10379.06
A10379.14EA 350 EUR
A10379.14 A10379.06
Acide 2-(méthylthio)benzoïque ≥98%
Acide 2-(méthylthio)benzoïque
Purity: 98+% CAS No.: 3724-10-5 Molecular Formula: C8H8O2S Formula Weight: 168.21 Melting Point: 166-168° MDL No.: MFCD00029934
Formule: C₈H₈O₂S
Point de fusion: 166…168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00029934
Numéro CAS: 3724-10-5